Learn More
(2-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30803501
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30803501 10 g
30801627 500 g
30795503 25 g
30793549 1 g
30789727 5 g
30791175 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30803501 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1464510g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
CAS 190661-29-1
Summenformel C13H13BO3
MDL-Nummer MFCD01632206
Menge 10 g
SMILES OB(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 228.05
Reinheit (%) 97%