Learn More
2-Benzyloxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459326 25 g 25 Gramm
11449326 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19020.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6272-38-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
2-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone and also used to prepare sequential polypeptides.It is used as reagent for synthesis of multidentate chelating ligands. It is also used in chemicals, pharmaceutical research and also acts a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Benzyloxyphenol wird bei der Synthese von 2-(Benzyloxy)hydrochinon und auch zur Herstellung sequenzieller Polypeptide verwendet. Es wird als Reagenz bei der Synthese von multidentalen Chelatliganden verwendet. Es wird auch in der chemischen und pharmazeutischen Forschung eingesetzt und dient als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6272-38-4
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
MDL-Nummer MFCD00002186
InChI-Schlüssel CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
IUPAC-Name 2-Phenylmethoxyphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxyphenol
Dichte 1.143
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.591
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene,and diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%