Learn More
2-Biphenylcarboxylsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13478298 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13478298 100 g Glasflasche 100 Gramm
10713831 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13478298 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106271000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947-84-2
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00002463
InChI-Schlüssel ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC-Name 2-Phenylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Biphenylcarboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 199.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09,669
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.