Learn More
2-(BOC-Amino)Ethanthiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668224 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10668224 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10721914 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668224 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381080050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 67385-09-5 | C7H15NO2S | 177.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67385-09-5
Summenformel C7H15NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 177.26
MDL-Nummer MFCD00274335
InChI-Schlüssel GSJJCZSHYJNRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino ethanethiol, boc-cysteamine, tert-butyl n-2-mercaptoethyl carbamate, tert-butyl n-2-sulfanylethyl carbamate, 2-bocamino ethanethiol, tert-butyl 2-mercaptoethyl carbamate, carbamic acid, 2-mercaptoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-aet, tert-butoxy-n-2-sulfanylethyl carboxamide, n-boc-cysteamine
PubChem CID 3017761
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-sulfanylethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(BOC-Amino)ethanethiol
Siedepunkt 68.0°C (0.3 mmHg)
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2SH
Brechungsindex 1.4730 to 1.4770
Dichte 1.0490g/mL
Menge 5 mL
Flammpunkt 109°C
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 97%
Relative Dichte 1.049
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(BOC-Amino)ethanethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.