Learn More
2-(Boc-Amino)Ethanol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425077
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15425077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32356.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
Suzuki reaction. 2-(Boc-amino)ethanol as reagent in Novel bisbenzimide-nitroxides for nuclear redox imaging in living cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Suzuki-Reaktion. 2-(Boc-amino)ethanol als Reagenz in neuartigen Bisbenzimidnitroxiden für die Kernredoxabbildung in lebenden Zellen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder 1%iger Essigsäure. Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26690-80-2
Summenformel C7H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.201
MDL-Nummer MFCD00056657
InChI-Schlüssel GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)ethanol
Siedepunkt 92°C (0.22mmHg)
Strukturformel (CH3)3CCO2NHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.449
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or 1% acetic acid. Soluble in ethyl acetate and methanol.
Dichte 1.042
Menge 5 g
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 95%