Learn More
2-(Boc-amino)ethyl-Bromid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471378
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15471378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55211.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-t-Boc-2-Bromoethylamin ist ein Baustein für die Herstellung fluorierter Distanzstücke mit nukleophilen und elektrophilen Endpunkten.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Lagerung bei -20° C. Reaktiv mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39684-80-5
Summenformel C7H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 224.10
MDL-Nummer MFCD02683428
InChI-Schlüssel TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
PubChem CID 4103526
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-bromethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Schmelzpunkt 30°C to 32°C
Strukturformel BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Beilstein 2325117
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Menge 1 g
Formelmasse 224.1
Reinheit (%) 96%