missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Boc-amino)ethyl-Bromid, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7036804
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15491378

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55211.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224.10 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
N-t-Boc-2-Bromoethylamin ist ein Baustein für die Herstellung fluorierter Distanzstücke mit nukleophilen und elektrophilen Endpunkten.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.

Hinweise
Lagerung bei -20° C. Reaktiv mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 39684-80-5
Summenformel C7H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 224.10
MDL-Nummer MFCD02683428
InChI-Schlüssel TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
PubChem CID 4103526
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-bromethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Schmelzpunkt 30°C to 32°C
Strukturformel BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Beilstein 2325117
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Menge 250 mg
Formelmasse 224.1
Reinheit (%) 96%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt