Learn More
2-Brom-1,3,5-Triisopropylbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437647 25 g -
11447647 100 g 100 Gramm
11457647 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15692.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21524-34-5 | C15H23Br | 283.253 g/mol
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene is used in Suzuki reaction. It is found to effect highly selective ring closures of homoallylic alcohols to substituted tetrahydrofurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol kommt bei der Suzuki-Reaktion zum Einsatz. Es hat sich als Auslöser hochselektiver Ringschlüsse von homoallylischen Alkoholen zu substituierten Tetrahydrofuranen erwiesen.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21524-34-5
Summenformel C15H23Br
Molekulargewicht (g/mol) 283.253
MDL-Nummer MFCD00051547
InChI-Schlüssel FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1,3,5-triisopropylbenzene, 1-bromo-2,4,6-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbromobenzene, 1,3,5-triisopropyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1,3,5-tris propan-2-yl benzene, 2-bromo-1,3,5-triisopropyl-benzene, 2-bromo-1,3,5-tri propan-2-yl benzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl-benzene, acmc-209flf
PubChem CID 140846
IUPAC-Name 2-brom-1,3,5-tri(propan-2-yl)benzol
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)Br)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Siedepunkt 125°C to 126°C (4 mmHg)
Brechungsindex 1.5225
Menge 25 g
Beilstein 1953440
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 283.25
Reinheit (%) 96%