Learn More
2-Brom-1,3-Difluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483354 25 g 25 Gramm
11473354 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483354 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10633.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64248-56-2 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64248-56-2
Summenformel C6H3BrF2
Molekulargewicht (g/mol) 192.991
MDL-Nummer MFCD00009894
InChI-Schlüssel HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Difluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
Dichte 1.71
Siedepunkt 61°C (35 mmHg)
Flammpunkt 53°C (127°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1681053
Formelmasse 192.99
Reinheit (%) 98%