Learn More
2-Brom-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-on, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10582852 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10582852 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD00361DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 175136-57-9
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C18H25BrO
MDL-Nummer MFCD00052015
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 7-bromoacetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone
InChI-Schlüssel BBHJYKJAWKZSHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1C(=O)CBr)C(CCC2(C)C)(C)C
IUPAC-Name 2-brom-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 337.301
PubChem CID 254968
Formelmasse 337.3
Reinheit (%) 95%