Learn More
2-Brom-1,4-Difluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489813
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489813 5 g 5 Gramm
11499813 25 g 25 Gramm
11409823 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11489813
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12963.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 399-94-0 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-94-0
Summenformel C6H3BrF2
Molekulargewicht (g/mol) 192.991
MDL-Nummer MFCD00000345
InChI-Schlüssel XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,5-difluorobenzene, 2,5-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-difluoro, 1,4-difluoro-2-bromobenzene, 2-bromo-1,4-difluoro-benzene, fr df be, pubchem2302, acmc-1ad5i, 1-bromo-2,5 difluorobenzene, 2,5-difluoro-1-bromobenzene
PubChem CID 67862
IUPAC-Name 2-Brom-1,4-Difluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 1.714
Siedepunkt 73°C to 75°C (65 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.508
Menge 5 g
Beilstein 1680893
Formelmasse 192.99
Reinheit (%) 98%