Learn More
2-Brom-1,4-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427547
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427547 250 g 250 Gramm
11407547 10 g 10 Gramm
11417547 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15640.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25245-34-5 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene has been used in preparation of S-(-)-2-[N-(trifluoroacetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4- bromophenyl)-1-propanone, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1-bromo-4-iodo-2,5-dimethoxybenzene. It can be used as a chemical redox shuttle additive in Lithium ion batteries for repeated overcharge and overdischarge protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-1,4-Dimethoxybenzol wurde zur Herstellung von S-(-)-2-[N-(Trifluoroacetyl)amino]-1-(2,5-Dimethoxy-4-Bromophenyl)-1-Propanon, 1,4-Bis{4 -[2-(4-Pyridyll)Ethenyl]Phenyl}Butadiin und 1,4-Bis{2,5-Dimethoxy-4-[2-(4-Pyridyl)Ehtenyl]Phenyl}Butadiin und 1-Bromo-4-Iod-2,5-Dymethoxybenzen verwendet. Es kann als chemisches Redox-Shuttle-Additiv in Lithium-Ionen-Batterien für wiederholte Überladung und Überentladungsschutz verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25245-34-5
Summenformel C8H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.06
MDL-Nummer MFCD00008355
InChI-Schlüssel DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91353
IUPAC-Name 2-bromo-1,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(OC)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Dichte 1.441
Siedepunkt 260°C to 262°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.57
Menge 250 g
Beilstein 2441884
Synonym 1-bromo-2,5-dimethoxybenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybromobenzene, pubchem19785, 2-bromo-4-methoxyanisole, acmc-1cby3, ksc490m9p, 1,4-dimethoxy-2-bromobenzene, 1-bromo-2, 5-dimethoxybenzene, dwcgnrkflrlwcj-uhfffaoysa
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 217.07
Reinheit (%) 98%