missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™

Catalog No. 30935148
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge
30935148 25 g
30934028 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30935148 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1100725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 2491-38-5
Summenformel C8H7BrO2
MDL-Nummer MFCD00072424
Menge 25 g
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.