Learn More
2-Brom-1-{4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10092242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10092242 1 g 1 Gramm
10799913 250 mg 250 Milligramm
10654205 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00858DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 845885-81-6
Summenformel C13H9BrF3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 364.18
MDL-Nummer MFCD05664414
InChI-Schlüssel XGHUMHHAMHEPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-5-thiazolyl
PubChem CID 2794631
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]1,3-thiazol-5-yl]-ethanon
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 364.18
Reinheit (%) 97%