Learn More
2-Brom-1-Chlor-4-Fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene |
| Dichte | 1.75 |
| Brechungsindex | 1.553 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 209.45 |
| Reinheit (%) | ≥98% |