Learn More
2-Brom-1-Chlor-4-Fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11427216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427216 25 g 25 Gramm
11417216 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25532.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 201849-15-2
Summenformel C6H3BrClF
Molekulargewicht (g/mol) 209.44
MDL-Nummer MFCD00061120
InChI-Schlüssel FOCCSIJMXBTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 3-bromo-4-chlorofluorobenzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro-benzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro, pubchem4270, acmc-209f6i, ksc494o8h, 1-chloro-2-bromo-4-fluorobenzene, 2-bromo-4-fluorochlorobenzene
PubChem CID 2773263
IUPAC-Name 2-Brom-1-Chlor-4-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
Dichte 1.75
Brechungsindex 1.553
Menge 25 g
Formelmasse 209.45
Reinheit (%) ≥98%