Learn More
2-Brom-3,4-difluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448468 5 g 5 Gramm
15438468 1 g 1 Gramm
15458468 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15448468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61876.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1092349-87-5 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092349-87-5
Summenformel C6H4BrF2N
Molekulargewicht (g/mol) 208.01
MDL-Nummer MFCD11035924
InChI-Schlüssel ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
PubChem CID 22731604
IUPAC-Name 2-Brom-3,4-difluoranilin
SMILES NC1=C(Br)C(F)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 208
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest