Learn More
2-Brom-3,4-difluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054025
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15438468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61876.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1092349-87-5 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092349-87-5
Summenformel C6H4BrF2N
Molekulargewicht (g/mol) 208.01
MDL-Nummer MFCD11035924
InChI-Schlüssel ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
PubChem CID 22731604
IUPAC-Name 2-Brom-3,4-difluoranilin
SMILES NC1=C(Br)C(F)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 208
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest