Learn More
2-Brom-3,5-difluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366619
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11366619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26203.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 325486-43-9 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 325486-43-9
Summenformel C6H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.99
MDL-Nummer MFCD01861127
InChI-Schlüssel AGMQCXYWIMAOMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20a5l1, phenol,2-bromo-3,5-difluoro, phenol, 2-bromo-3,5-difluoro, 2-bromanyl-3,5-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 22144860
IUPAC-Name 2-Brom-3,5-difluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)Br)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,5-difluorophenol
Brechungsindex 1.529
Menge 1 g
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) 98%