Learn More
2-Brom-3,6-Difluorbenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498957 250 mg 250 Milligramm
15488957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52320.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-3,6-Difluorbenzaldehyd wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934987-26-5
Summenformel C7H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 221.00
MDL-Nummer MFCD12922618
InChI-Schlüssel PQXMBFZKKQNHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-3,6-difluoro
PubChem CID 50998399
IUPAC-Name 2-Brom-3,6-difluorbenzaldehyd
SMILES FC1=C(Br)C(C=O)=C(F)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 221
Reinheit (%) 96%