Learn More
2-Brom-3-fluorbenztrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490917 5 g 5 Gramm
11480917 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23312.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104540-42-3
Summenformel C7H3BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 242.999
MDL-Nummer MFCD00061243
InChI-Schlüssel UERAGXKMOXUWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-3-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene, 2-bromo-3-fluorobenzo trifluoride, 2-bromo-3-fluorbenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-bromobenzene
PubChem CID 517847
IUPAC-Name 2-Brom-1-Fluor-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
Dichte 1.741
Brechungsindex 1.471
Menge 5 g
Formelmasse 243
Reinheit (%) 97%