Learn More
2-Brom-3-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10474645 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10474645 5 g Glasflasche 5 Gramm
10218223 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10474645 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 394100050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41085-43-2 | Molecular Formula: C7H6BrNO2 | Molecular Weight: 216.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41085-43-2
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
MDL-Nummer MFCD00134555
InChI-Schlüssel GCAAVRIWNMTOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-3-methylnitrobenzen, 2-bromo-3-methylnitrobenzene, benzene, 2-bromo-1-methyl-3-nitro, 2-bromo-1-methyl-3-nitro-benzene, 2-brom-1-methyl-3-nitrobenzol, pubchem4531, acmc-1ajt4, ksc493s8t
PubChem CID 231828
IUPAC-Name 2-Benzol-1-Methyl-3-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC=CC(=C1Br)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-nitrotoluene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8030g/mL
Siedepunkt 135°C to 136°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(CH3)NO2
Menge 5 g
Relative Dichte 0.803
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-nitrotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke