Learn More
2-Brom-3-(trifluormethyl)-Anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451459 5 g 5 Gramm
15441459 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451459 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64309.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58458-10-9 | Molecular Formula: C7H5BrF3N | Molecular Weight: 240.023 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58458-10-9
Summenformel C7H5BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 240.023
MDL-Nummer MFCD01656033
InChI-Schlüssel XIUJCAJFRWDEKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-3-trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-3-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2-bromo-3-trifluoromethyl, pubchem4829, ksc275a9t, 2-bromo-3-trifluoromethyl-aniline, 3-amino-2-bromobenzotrifluoride 2-bromo-3-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 94058
IUPAC-Name 2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2835356
Formelmasse 240.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest