Learn More
2-Brom-4,5-Dichlorimidazol, 98 %, Thermo Scientific™
45.50 € - 609.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 16076-27-0
Summenformel C3HBrCl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 215.86
MDL-Nummer MFCD00067894
InChI-Schlüssel SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
PubChem CID 99484
IUPAC-Name 2-Brom-4,5-Dichlor-1H-Imidazol
SMILES ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399669
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14896.03
1g
45.50 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11472697
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14896.06
5g
159.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11482697
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14896.14
25g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16076-27-0
215.86
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
99484
ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
C3HBrCl2N2
MFCD00067894
2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
2-Brom-4,5-Dichlor-1H-Imidazol
Spezifikation
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
∼215°C (decomposition)
MFCD00067894
606732
1g
ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
215.86
215.87
16076-27-0
C3HBrCl2N2
Odorless
2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-4,5-Dichlor-1H-Imidazol
99484
98%