Learn More
2-Brom-4,5-Dimethoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10041721 25 g Glasflasche 25 Gramm
10534331 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 342210250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54370-00-2 | C9H11BrO3 | 247.088 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54370-00-2
Summenformel C9H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.088
MDL-Nummer MFCD02093896
InChI-Schlüssel SDZSRNYOXRHPHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, phenylmethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxy-phenyl-methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol #, 2-bromanyl-4,5-dimethoxy-phenyl methanol
PubChem CID 618887
IUPAC-Name (2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CO)Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95,0°bis 100,0 °C
Farbe rosa-Lila bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water., insoluble in hexane, soluble in acetone, chloroform, dichloromethane, e, hylacetate, methanol, toluene
Formelmasse 247.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.