Learn More
2-Brom-4,6-Dichloroanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478357 100 g 100 Gramm
11468357 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18436.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 697-86-9 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 697-86-9
Summenformel C6H4BrCl2N
Molekulargewicht (g/mol) 240.909
MDL-Nummer MFCD00040936
InChI-Schlüssel DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem3605, acmc-209ob3, 6-bromo-2,4-dichloroaniline, 2,4-dichloro-6-bromoaniline, 2-bromo-4,6-dichloro-aniline, 6-bromo-2,4-dichlorophenylamine, benzenamine,2-bromo-4,6-dichloro, 2-bromo-4,6-dichloroaniline, 2-bromanyl-4,6-bis chloranyl aniline
PubChem CID 2756901
IUPAC-Name 2-Brom-4,6-dichloranilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 100 g
Beilstein 2089686
Formelmasse 240.92
Reinheit (%) ≥98%