Learn More
2-Brom-4,6-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10756085 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10756085 5 g Glasflasche 5 Gramm
10766085 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756085 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399600050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 697-86-9
Summenformel C6H4BrCl2N
Molekulargewicht (g/mol) 240.91
MDL-Nummer MFCD00040936
InChI-Schlüssel DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem3605, acmc-209ob3, 6-bromo-2,4-dichloroaniline, 2,4-dichloro-6-bromoaniline, 2-bromo-4,6-dichloro-aniline, 6-bromo-2,4-dichlorophenylamine, benzenamine,2-bromo-4,6-dichloro, 2-bromo-4,6-dichloroaniline, 2-bromanyl-4,6-bis chloranyl aniline
PubChem CID 2756901
IUPAC-Name 2-Brom-4,6-dichloranilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4, 6-dichloroaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80.0°C to 81.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H2(Br)NH2
Menge 5 g
Formelmasse 240.91
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke