Learn More
2-Brom-4,6-difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081173
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11438853 25 g 25 Gramm
11448853 100 g 100 Gramm
11458853 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11438853
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11022.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 444-14-4 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
2-Bromo-4,6-difluoroaniline is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-4,6-difluoranilin wird bei der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 444-14-4
Summenformel C6H4BrF2N
Molekulargewicht (g/mol) 208.01
MDL-Nummer MFCD00009639
InChI-Schlüssel WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-6-bromoaniline, 6-bromo-2,4-difluoroaniline, 2-bromo-4,6-difluoro-phenylamine, 2-bromo-4,6-difluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-4,6-difluoro, 2-bromo-4,6-difluorophenylamine, pubchem2913, acmc-1ao2h, 2-bromo4,6-difluoroaniline
PubChem CID 136285
IUPAC-Name 2-Brom-4,6-difluoranilin
SMILES NC1=C(F)C=C(F)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Geruch Weak, characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2718139
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 208.01
Reinheit (%) 98%