Learn More
2-Brom-4-Chlor-1-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421030 25 g 25 Gramm
11401030 1 g 1 Gramm
11411030 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25409.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31928-44-6
Summenformel C6H3BrClI
Molekulargewicht (g/mol) 317.348
MDL-Nummer MFCD00672944
InChI-Schlüssel CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
PubChem CID 13741326
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chlor-1-Iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 317.36
Reinheit (%) 98%