Learn More
2-Brom-4-Chlor-1-Jodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13551630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13551630 25 g Glasflasche 25 Gramm
13531630 1 g Glasflasche 1 Gramm
13541630 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13551630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448760250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31928-44-6
Summenformel C6H3BrClI
Molekulargewicht (g/mol) 317.36
InChI-Schlüssel CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
PubChem CID 13741326
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chlor-1-Iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(Cl)I
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 317.36
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.