Learn More
2-Brom-4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076763
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11316666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03808.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 873-38-1 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-38-1
Summenformel C6H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 206.467
MDL-Nummer MFCD00041313
InChI-Schlüssel SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-4-chloro, 1-amino-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-4-chloro-phenylamine, 2-bromo-4-chloro aniline, 2-bromo-4-chlorophenylamine, pubchem3576, acmc-1bkdm, 2-bromo-4-chloro-aniline, 4-chloro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-chloroaniline
PubChem CID 70110
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chloranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chloroaniline
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Siedepunkt 127°C (20 mmHg)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 206.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver