Learn More
2-Brom-4-Chlorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443317
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11443317 25 g 25 Gramm
11453317 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11443317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16218.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 695-96-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-96-5
Summenformel C6H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 207.45
MDL-Nummer MFCD00002319
InChI-Schlüssel ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
PubChem CID 69670
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chlorphenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chlorophenol
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Siedepunkt 230°C to 232°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
Beilstein 2042871
Formelmasse 207.46
Reinheit (%) ≥98%