Learn More
2-Brom-4-Chlorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023132
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11443317 25 g 25 Gramm
11453317 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11443317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16218.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 695-96-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 695-96-5
Summenformel C6H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 207.45
MDL-Nummer MFCD00002319
InChI-Schlüssel ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
PubChem CID 69670
IUPAC-Name 2-Brom-4-Chlorphenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1Br
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chlorophenol
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Siedepunkt 230°C to 232°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
Beilstein 2042871
Formelmasse 207.46
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.