Learn More
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355649 1 g 1 Gramm
11344596 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20144.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 202865-73-4 | C6H3BrFI | 300.897 g/mol
It is employed in the synthesis of tetrasubstituted alkenes by stereo- and regioselective stannyllithiation of diarylacetylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von tetrasubstituierten Alkenen durch stereo- und regioselektive Stannyllithipieierung von Diarylacetylenen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 202865-73-4
Summenformel C6H3BrFI
Molekulargewicht (g/mol) 300.897
MDL-Nummer MFCD00142868
InChI-Schlüssel GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoroiodobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo-benzene, 2'-bromo-4-fluoro-1-iodobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo, pubchem3234, acmc-1cll6, ksc495e7f, 2-bromo-4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-3-bromo-4-iodobenzene
PubChem CID 2773372
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluor-1-Iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Dichte 1.33
Siedepunkt 224°C to 225°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.629
Menge 1 g
Beilstein 6288420
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 300.9
Reinheit (%) ≥98%