Learn More
2-Brom-4-fluor-6-(trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336629
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11336629 10 g 10 Gramm
11326629 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11336629 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26206.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 875664-27-0 | C7H4BrF4N | 258.014 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 875664-27-0
Summenformel C7H4BrF4N
Molekulargewicht (g/mol) 258.014
MDL-Nummer MFCD04973756
InChI-Schlüssel OTYCOVZULSPPPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, buttpark 154\11-38, benzenamine,2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl benzenamine, pubchem19869, ksc658m8n, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-bromanyl-4-fluoranyl-6-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7018045
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C(F)(F)F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Brechungsindex 1.503
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 258.01
Reinheit (%) 98%