Learn More
2-Brom-4-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11499293
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11499293 25 g 25 Gramm
11489293 5 g 5 Gramm
11409303 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11499293 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11751.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1003-98-1
Summenformel C6H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 190.015
MDL-Nummer MFCD00042462
InChI-Schlüssel YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
PubChem CID 242873
IUPAC-Name 2-Brom-4-fluoranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluoroaniline
Dichte 1.67
Siedepunkt 221°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2802562
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 98%