Learn More
2-Brom-4-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081635
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11489293
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11751.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-98-1
Summenformel C6H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 190.015
MDL-Nummer MFCD00042462
InChI-Schlüssel YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
PubChem CID 242873
IUPAC-Name 2-Brom-4-fluoranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluoroaniline
Dichte 1.67
Siedepunkt 221°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2802562
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 98%