Learn More
2-Brom-4-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384236 25 g 25 Gramm
11364236 1 g 1 Gramm
11374236 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19321.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1006-41-3 | C7H4BrFO2 | 219.009 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Bromo-4-Fluorbenzoesäure wird bei der Synthese von 3-Fluor-8-(Methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on, 2-Fluor-8-(Methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-on,2-(2-Carboxy-5 -Fluorphenyl)amino)-3-Methoxybenzoesäure und 2-Bromo-4-Fluorbenzamid.verwendet. Es wird auch bei der Vorbereitung von boronhaltigen Antimykotika bei der Behandlung von Onychomykose verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-41-3
Summenformel C7H4BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.009
MDL-Nummer MFCD00055370
InChI-Schlüssel RRKPMLZRLKTDQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzoicacid, 4-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-fluoro, rarechem al bo 1996, buttpark 18\02-85, 2-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1314, 2-bromo-4-fluorobenzoic, 2-bromofluorobenzoic acid
PubChem CID 1268169
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 167°C to 169°C
Menge 25 g
Beilstein 2614292
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 219.01
Reinheit (%) 98%