Learn More
2-Brom-4-Fluorbenzylamin Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448748 1 g 1 Gramm
15427156 250 mg 250 Milligramm
15458748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62200.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 289038-14-8 | C7H8BrClFN | 240.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-4-Fluorbenzylamin-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet wird.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 289038-14-8
Summenformel C7H8BrClFN
Molekulargewicht (g/mol) 240.5
MDL-Nummer MFCD00672922
InChI-Schlüssel PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromanyl-4-fluoranyl-phenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2773353
IUPAC-Name (2-brom-4-fluorphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Menge 1 g
Formelmasse 240.5
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest