Learn More
2-Brom-4-Fluorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081333
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11443614 5 g 5 Gramm
11453614 25 g 25 Gramm
11463614 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11443614
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11263.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 496-69-5 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-69-5
Summenformel C6H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 190.999
MDL-Nummer MFCD00010614
InChI-Schlüssel MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromo phenol, pubchem1485, 2-bromo-4-flourophenol, 2-bromo4-fluoro-phenol, acmc-1artu, 2-bromo-4-fluoro phenol, ksc490k9b, akos akm01586
PubChem CID 605472
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluorophenol
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 123°C to 125°C (50 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 5 g
Beilstein 2355593
Formelmasse 191
Reinheit (%) ≥98%