Learn More
2-Brom-4-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11406890 5 g 5 Gramm
11496880 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20015.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100523-96-4 | Molecular Formula: C5H3BrIN | Molecular Weight: 283.894 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100523-96-4
Summenformel C5H3BrIN
Molekulargewicht (g/mol) 283.894
MDL-Nummer MFCD03085768
InChI-Schlüssel HPKRNLGLZYOVJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1051520
IUPAC-Name 2-Brom-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 61°C
Menge 5 g
Beilstein 108925
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 283.89
Reinheit (%) 97%