Learn More
2-Brom-4-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476878 5 g 5 Gramm
15466878 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60413.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7697-27-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-27-0
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00045797
InChI-Schlüssel ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-p-toluic acid, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl, 2-bromo-4-methyl benzoic acid, zlchem 427, pubchem4719, 3-bromo-4-carboxytoluene, acmc-1bbb4, 2-bromo-4-methylbenzoicacid
PubChem CID 226292
IUPAC-Name 2-Brom-4-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Menge 5 g
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 97%