Learn More
2-Brom-4-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022209
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11492647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14865.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7745-93-9 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7745-93-9
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD00007195
InChI-Schlüssel XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro, 3-bromo-4-methylnitrobenzene, toluene, 2-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-methyl nitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-5-nitrobenzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3822, 2-bromo-4nitrotoluene, 2-bromo4-nitrotoluene
PubChem CID 82189
IUPAC-Name 2-Benzol-1-Methyl-4-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-nitrotoluene
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 25 g
Beilstein 1941232
Formelmasse 216.04
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-nitrotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromo-4-nitrotoluene