Learn More
2-Brom-4-(trifluormethyl)-Anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498437 1 g 1 Gramm
11408447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11498437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18528.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 57946-63-1 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57946-63-1
Summenformel C7H5BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 240.02
MDL-Nummer MFCD00042150
InChI-Schlüssel QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-3-bromo benzotrifluoride, buttpark 83\07-26, timtec-bb sbb000789, buttpark 44\03-51, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 93899
IUPAC-Name 2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 26°C to 33°C
Dichte 1.7
Siedepunkt 109°C to 110°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 8139978
Formelmasse 240.03
Reinheit (%) 97%