Learn More
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31111533
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31111533 10 g
31101884 100 g
31110466 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31111533 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1032810g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 57946-63-1
Summenformel C7H5BrF3N
MDL-Nummer MFCD00042150
Menge 10 g
SMILES NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1Br
Molekulargewicht (g/mol) 240.02
Reinheit (%) 98%