Learn More
2-Brom-5-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491367 25 g 25 Gramm
11481367 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24901.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1003-99-2 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-99-2
Summenformel C6H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 190.015
MDL-Nummer MFCD00070750
InChI-Schlüssel FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
PubChem CID 2773317
IUPAC-Name 2-Brom-5-fluoranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluoroaniline
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 154°C (23 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 98%