Learn More
2-Brom-5-Fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027974
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11456057 5 g 5 Gramm
11466057 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11456057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25071.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 94569-84-3 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde is used as a precursor for the synthesis of 5-fluoro-3-substituted benzoxaboroles, which is used in material science as molecular receptors, building block in crystal engineering, as steroid conjugates for molecular imprinting , dyes and biosensors of alpha hydroxyl carboxylic acids. It is also used in the synthesis of 5-arylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one by reacting with 2-amino-N'-arylbenzohydrazide in the presence of Copper(I) bromide by the Ullmann-type reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-5-fuorbenzaldehyd wird als Vorstufe für die Synthese von 5-Fluor-3-substituierten Benzoxaborolen verwendet, die in der Materialwissenschaft als molekulare Rezeptoren, als Bausteine in der Kristalltechnik, als Steroid-Konjugate für molekulares Prägen sowie als Farbstoffe und Biosensoren von Alpha-hydroxyl-carboxylsäuren verwendet werden. Es wird auch bei der Synthese von 5-Arylindazolo[3,2-b]chinazolin-7(5H)-on verwendet, wobei es durch Ullmann-Reaktion mit 2-Amino-N′-arylbenzohydrazid in Gegenwart von Kupfer(I)-bromid reagiert.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94569-84-3
Summenformel C7H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 203.01
MDL-Nummer MFCD00142872
InChI-Schlüssel CJUCIKJLMFVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzaldhyde, 5-fluoro-2-bromo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1418, acmc-209rsk, ksc494g0d, 2-bromo-5-fluoro benzaldehyde, 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773321
IUPAC-Name 2-Brom-5-Fluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 51°C to 56°C
Flammpunkt 87°C (190°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 203.01
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde