Learn More
2-Brom-5-Fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387486
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11387486
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09553.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112399-50-5 | C7H5Br2F | 267.923 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate. Alkylation of the β-amino ester 1a with 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide yields Benzazepines as a white solid after silica gel chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges pharmazeutisches Zwischenprodukt. Die Alkylierung des β-Aminoester 1a mit 2-Bromo-5-Fluorobenzylbromid liefert Benzazepin als weißen Feststoff nach der Kieselgel-Chromatografie.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Belüftung sicherstellen. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112399-50-5
Summenformel C7H5Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 267.923
MDL-Nummer MFCD00042187
InChI-Schlüssel CZLWYKAZAVYQIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-bromobenzyl bromide, 2-bromo-5-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluoro, alpha,2-dibromo-5-fluorotoluene, pubchem1953, acmc-1bt22, ksc493i2h, 2-bromo-5-fluoro benzyl bromide
PubChem CID 517972
IUPAC-Name 1-brom-2-(brommethyl)-4-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Siedepunkt 89°C to 90°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.59
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4177658
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 267.92
Reinheit (%) 97%