Learn More
2-Brom-5-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022339
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11417347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15064.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 147460-41-1 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147460-41-1
Summenformel C6H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 190.999
MDL-Nummer MFCD00040939
InChI-Schlüssel HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
PubChem CID 2724600
IUPAC-Name 2-Brom-5-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorophenol
Dichte 1.717
Siedepunkt 184°C to 186°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.554
Menge 5 g
Beilstein 7915214
Formelmasse 191
Reinheit (%) 97%