Learn More
2-bromo-5-Fluorophenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205402
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10205402 1 g 1 Gramm
10312315 5 g 5 Gramm
10260983 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10205402 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01713DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-35-3
Summenformel C7H3BrFNS
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
MDL-Nummer MFCD00673194
InChI-Schlüssel SSLVXFSUADEZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, 2-bromo-4-fluorophenylisothiocyanate, pubchem5018, acmc-20ao2g, 2-bromo-4-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,1-bromo-4-fluoro-2-isothiocyanato, 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, tech., benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato, 2-bromanyl-4-fluoranyl-1-isothiocyanato-benzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736332
IUPAC-Name 2-Brom-4-fluor-1-isothiocyanatobenzol
SMILES FC1=CC=C(N=C=S)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Menge 1 g
Formelmasse 232.08
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch